Learn More
Barium iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047118.14
Menge 25g
Verpackung Ampule
Artikelnummer. 15482847
  • 609.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Barium iodide
13718-50-8
(metals basis)
UN1564
Soluble in water,alcohol,and acetone.
99.999%
Ampule
5.15 g/mL
Ultra dry
25g
MFCD00003452
14,980
391.15
Odorless
Hygroscopic; Light sensitive
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation