Learn More
Bariumisopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342478 25 g 25 Gramm
11352478 1 g 1 Gramm
11332478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014523.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24363-37-9 | Molecular Formula: C6H14BaO2 | Molecular Weight: 255.503 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24363-37-9
Summenformel C6H14BaO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.503
MDL-Nummer MFCD00050486
InChI-Schlüssel CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
IUPAC-Name Barium(2+);propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium isopropoxide
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Strukturformel Ba[OCH(CH3)2]2
UN-Nummer UN3205
Formelmasse 255.52