Learn More
Bariummanganat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046117
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397946 5 g 5 Gramm
11307956 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11397946
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13172.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7787-35-1 | BaMnO4 | 256.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-35-1
Summenformel BaMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.26
MDL-Nummer MFCD00011514
InChI-Schlüssel ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC-Name Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium manganate
Menge 5 g
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,981
Formelmasse 256.28
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.85