Learn More
Bariummetaborat Monohydrat
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium metaborate monohydrate |
| Schmelzpunkt | >900°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | BaB2O4·H2O |
| UN-Nummer | UN1564 |
| IUPAC-Name | Barium(2+)hydratdioxoborinat |
| Formelmasse | 240.97 (222.96 Anhydrous) |
| Dichte | 3.35g/mL |