Learn More
Barium-Metaphosphat, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378067 500 g -
11388067 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022641.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13762-83-9 | Molecular Formula: BaO6P2 | Molecular Weight: 295.27 g/mol
Barium metaphosphate, used in glasses, porcelains, and enamels, as a flame retardant and in phosphors applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13762-83-9
Summenformel BaO6P2
Molekulargewicht (g/mol) 295.27
MDL-Nummer MFCD00061417
InChI-Schlüssel RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J
Synonym barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1-
PubChem CID 16164194
SMILES [Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium metaphosphate
Schmelzpunkt 1560°C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in acids by a slow dissolution
Formelmasse 295.25
Reinheit (%) ≥90%