Learn More
Bariumniobiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313518
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039130.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12009-14-2 | BaNb2O6 | 419.13 g/mol
Barium niobium oxide is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12009-14-2
Summenformel BaNb2O6
Molekulargewicht (g/mol) 419.13
MDL-Nummer MFCD00064751
InChI-Schlüssel FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
PubChem CID 6093852
IUPAC-Name Barium(2+);oxido(dioxo)niob
SMILES [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium niobium oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 419.11
Reinheit (%) 99.9%