Learn More
Bariumoxid, Pulver (tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10424555 25 g Glasflasche 25 Gramm
10104600 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11994131 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10424555 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207830250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-28-5 , 513-77-9 , 1304-29-6
Summenformel BaO
Molekulargewicht (g/mol) 153.33
MDL-Nummer MFCD00003453
InChI-Schlüssel QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC-Name Bariumoxid
SMILES O=[Ba]
Spezifikation
Siedepunkt 2000.0°C
Chemischer Name oder Material Barium oxide
Schmelzpunkt 1920.0°C
Farbe Grau bis Grün-Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 90%
Strukturformel BaO
Fieser 01,683; 09,23
Merck Index 15,982
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Formelmasse 153.34
Reinheit (%) 90%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium oxide, bariumcarbonate