Learn More
Bariumoxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Sr), Sr < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Barium oxide is used in cathode ray tubes, crown glass, and catalysts. It is used for the adsorption NO and NO2. It also plays an important role for NO2 storage and reduction. It acts as an efficient ethoxylation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium oxide |
| Schmelzpunkt | 1923°C |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Sr), Sr < 500 ppm |
| UN-Nummer | UN1884 |
| Merck Index | 14,986 |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali. |
| Formelmasse | 153.33 |
| Reinheit (%) | 99.5% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Barium oxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium oxide