Learn More
Bariumperchlorat, farblos kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781807
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11361768 100 g 100 Gramm
11371768 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11361768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011657.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.219 g/mol
Barium perchlorate, anhydrous is used to make explosives. It is also used as desiccant, ribonuclease determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-95-7
Summenformel BaCl2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.219
MDL-Nummer MFCD00003440
InChI-Schlüssel OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC-Name Barium(2+);Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium perchlorate
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 336.24
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.20 g/cm3