Learn More
Bariumperchlorattrihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048850
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11341768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011656.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10294-39-0 | BaCl2H6O11 | 390.264 g/mol
Barium perchlorate, trihydrate, reagent is an extremely powerful oxidizing agent, and therefore commonly used in industry and pyrotechnics. It is also used in RPE-For analysis. It is used as an oxidizing agent, for gas drying, for ribonuclease determination and in the water analysis for sulfate titration with Thorin as indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-39-0
Summenformel BaCl2H6O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.264
MDL-Nummer MFCD00149148
InChI-Schlüssel NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 53249218
IUPAC-Name Barium(2+);diperchlorat;hydrat
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium perchlorate trihydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
UN-Nummer UN1447
Merck Index 14,987
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, methanol; Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone; Insoluble in ether
Formelmasse 390.29 (336.24 Anhydrous)
Güte Reagenz
Brechungsindex 1.533
Dichte 2.74 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium perchlorate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium perchlorate trihydrate