Learn More
Bariumperoxid,≥95% Peroxidbasis (als BaO2), Pulver, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120216 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
50 kg
Verpackung:
Fiberboard Box
Poly-Flasche
Packungsgröße:
50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15691040 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15601050 50 kg Fiberboard Box 50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15691040
Marke: Honeywell-Fluka 11428500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
≥ 95 % Peroxid-Basis (als BaO2) Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-29-6
Summenformel BaO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.325
MDL-Nummer MFCD00003454
InChI-Schlüssel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bariumperoxid, Bariumdioxid, Bariumbinoxid, Bariumsuperoxid, Bariumoxid, per, Bariumperoxid deutsch, Bariumperoxid niederländisch, Dioxyde de baryum Französisch, Bariumperoxid ba o 2, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
IUPAC-Name Barium(2+);peroxid
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumperoxid
Schmelzpunkt 450 °C
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN1449
Formelmasse 169.33 mol
Reinheit (%) ≥95 % Peroxid (als BaO2) Basis
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 4.960 g/cu.cm