Learn More
Bariumsiliziumoxid, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11357098
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11357098 500 g 500 Gramm
11367098 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11357098 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 015122.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13255-26-0 | Molecular Formula: BaO3Si | Molecular Weight: 213.409 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13255-26-0
Summenformel BaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 213.409
MDL-Nummer MFCD00014186
InChI-Schlüssel HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1
PubChem CID 166725
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Barium silicon oxide
Schmelzpunkt 1604°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Brechungsindex 1.67
Dichte 4.399
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 213.4