Learn More
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17978059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17978059 500 mL 500 Milliliter
17947959 50 mL 50 Milliliter
17977559 250 mL 250 Milliliter
17968499 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17978059 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPBAN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
CAS 7440-39-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ba
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI-Formel InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
Menge 500 mL
Formelmasse 137,905 g/mol