Learn More
Bariumsulfat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10442031 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10002890 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11934241 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15109253 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10442031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222515000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumsulfat, 98 %, BaO4S, CAS-Nummer-7727-43-7, Barit, Baritop, Bariumsulfat, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25 kg, Test bestanden, <0,3 %, 97,5 bis 100,5 %, weiß, 4,5000 g/ml, 231-784-4, 233,4, Extra Pure, max. 10 ppm, TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium sulfate
Schmelzpunkt 1580.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 100.5%
Strukturformel BaSO4
Merck Index 15,99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
Formelmasse 233.4
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Glühverlust 2.0% (600°C) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.5
Dichte 4.5000g/mL