Learn More
Bariumsulfat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell ™
Artikelnummer. p-7120217 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15672600
Marke: Honeywell Research Chemicals 243353100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
Schmelzpunkt 1580 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel BaSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Barium(2+)-Sulfat
Formelmasse 233.39 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 4.4 g/cm3