Learn More
Bariumsulfat, gefällt, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072860 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10365550
Marke: Fisher Chemical B/1120/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Barium(2+)-Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1580°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 233.4g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß