Learn More
Bariumsulfid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049086
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11397577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012848.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21109-95-5 | BaS | 169.39 g/mol
Barium sulfide has different characters, so it is used in a variety of ways, such as in electronics, paint pigments, dehairing hides, flame retardant, luminous paints, and generating pure hydrogen sulfide. Barium sulfide can deviate X-rays and helps to give clearly image of the soft tissue. Barium sulfide is a precursor to other barium compounds and also used as a short wavelength emitters for electronic displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21109-95-5
Summenformel BaS
Molekulargewicht (g/mol) 169.39
MDL-Nummer MFCD00014192
InChI-Schlüssel CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium sulfide, thioxobarium
PubChem CID 88791
IUPAC-Name Bariumsulfanyliden
SMILES [S--].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium sulfide
Schmelzpunkt 1200°C
Farbe Grau bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3134
Merck Index 14,995
Löslichkeitsinformationen Soluble in water but insoluble in alcohol.
Formelmasse 169.4
Reinheit (%) 99.7%
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.25 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium sulfide