Learn More
Bariumthiosulfat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15239856 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15239856 500 g 500 Gramm
15229856 100 g 100 Gramm
15219856 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239856 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453815000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35112-53-9
Summenformel BaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.46
InChI-Schlüssel ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium thiosulfate
Menge 500 g
Strukturformel BaS2O3
Merck Index 15,995
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 249.46
Reinheit (%) 97.5 to 102.5%
Güte Rein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium thiosulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke