Learn More
Bariumtitanat(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10694892 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10226400 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196865000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanate(IV)
Schmelzpunkt 1625.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 0.988 to 1.000 (BaO+ SrO)/TiO2 Mole Ratio
Strukturformel BaTiO3
Merck Index 15, 996
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
Formelmasse 233.24
Reinheit (%) 99%
Glühverlust 0.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.08
Dichte 6.0800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium titanate(IV)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.