Learn More
Bariumtitan(IV)2-Ethylhexanoat-Pentaisopropoxid, 99.5+% (Metallbasis), bildet 5 % BaTiO3 in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324928
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11324928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043893.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336169-47-2
Summenformel C23H50BaO7Ti
MDL-Nummer MFCD01310249
Synonym Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium (IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide
Namenshinweis Produces 5% BaTiO3, in isopropanol
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 623.89
Reinheit (%) ≥99.5%
Physikalische Form Flüssig