Learn More
Bariumtitanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080441
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11399219 25 g 25 Gramm
11389219 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11399219
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088266.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Vakuumabscheidung
Barium titanium oxide is used for vacuum deposition. It is also used in electronic ceramics, PTC thermistor, the configuration of the capacitors and as a raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium oxide
Schmelzpunkt 1620°C
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1000
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.19
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.85 g/mL