Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nanopure II und älteres Nanopure-System
Nanopure Infinity-Systeme
Nanopure Quad-Style-System
Speisewasserquelle:
Entionisiert, Leitung
Konus
Leitungswasser oder vorbehandelt
Umkehrosmose, destilliert
Modell:
D3804
D4802
D50254
D50255
D50257
Gehäuse D3805
Gehäuse D4801
Gehäuse D50256
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie basierend auf Ihrer Anwendung aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Spezifikation
Spezifikation
| Speisewasserquelle | Entionisiert, Leitung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kassette für Wasseraufbereitungssysteme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nanopure Infinity-Systeme |
| Enthält | Eine 09-050-226 Tap/DI Vorbehandlung, drei 09 -050 - -247 Ultrapure™ Kasseten und zwei 09 -050-279 Fernspender 0.2μ m Filter |
| Modell | Gehäuse D50256 |
| Typ | Kartuschenkit |