Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits
Artikelnummer. 15129583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nanopure II und älteres Nanopure-System
Nanopure Infinity-Systeme
Nanopure Quad-Style-System
Speisewasserquelle:
Entionisiert, Leitung
Konus
Leitungswasser oder vorbehandelt
Umkehrosmose, destilliert
Modell:
D3804
D4802
D50254
D50255
D50257
Gehäuse D3805
Gehäuse D4801
Gehäuse D50256
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15129583
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ D3804
Only null left
Add to basket
Add to basket
Wählen Sie basierend auf Ihrer Anwendung aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Speisewasserquelle Leitungswasser oder vorbehandelt
Flussrate 3,8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kassette für Wasseraufbereitungssysteme
Zur Verwendung mit (Geräte) Nanopure II und älteres Nanopure-System
Enthält Ein 09-034 Ionenaustausch mit hoher Kapazität, 09 -034-104 Organisch/Kolloid und zwei 09-034-3 Ultrapuretrade; Ionenaustauschkartuschen
Modell D3804
Druck 30 psi
Typ Kartuschenkit
Länge (angloamerikanisch) 17 in.
Länge (metrisch) 4,18 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,38 in.
Durchmesser (metrisch) 8,5 cm