Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits
Artikelnummer. p-169245 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nanopure II und älteres Nanopure-System
Nanopure Infinity-Systeme
Nanopure Quad-Style-System
Speisewasserquelle:
Entionisiert, Leitung
Konus
Leitungswasser oder vorbehandelt
Umkehrosmose, destilliert
Modell:
D3804
D4802
D50254
D50255
D50257
Gehäuse D3805
Gehäuse D4801
Gehäuse D50256
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10256704
Marke: Thermo Scientific™ D50254
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie basierend auf Ihrer Anwendung aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Speisewasserquelle Entionisiert, Leitung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kassette für Wasseraufbereitungssysteme
Zur Verwendung mit (Geräte) Nanopure Infinity-Systeme
Enthält Eine 09-050-226 Hahn/DI-Vorbehandlung, 09-050-246 Organicfree Kartusche, zwei 09-050-247 UltraPuretrade; Kartuschen und zwei 09-050-279 Fernspender 0,2 mu;m-Filter
Modell D50254
Typ Kartuschenkit