Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits
Artikelnummer. 10277244 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
E-Pure Ultrapure Wasseraufreinigungssystem, Reinigungskartusche
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser, organikfrei
Speisewasserquelle:
Konus
Nicht zutreffend
Vorbehandelt
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 10277244
Marke: Thermo Scientific™ D50228
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersetzen Sie abgenutzte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kassetten durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kassettenkits.
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Diese Kartuschenkits werden entsprechend der Zusammensetzung des verwendeten Speisewassers zusammengestellt. Wählen Sie das Kit, das am besten zu dem von Ihnen verwendeten Speisewasser und Ihren Ansprüchen an organikfreiem Wasser passt.
Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem Bedarf an Wasser frei von organischen Stoffen aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kartuschenkit für E-Pure 4er-Halterung; Speisung mit vorbehandeltem Wasser, frei von organischen Stoffen
Speisewasserquelle Vorbehandelt
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser, organikfrei
Typ Kartuschenkit