Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits
Artikelnummer. 11476348 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
E-Pure Ultrapure Wasseraufreinigungssystem, Reinigungskartusche
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser, organikfrei
Speisewasserquelle:
Konus
Nicht zutreffend
Vorbehandelt
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Speisewasserquelle Packungsgröße
11476348 Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser Vorbehandelt 1 Stück
12341278 Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree Konus 1 Stück
10277244 Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser, organikfrei Vorbehandelt 1 Stück
11796259 Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree Konus 1 Stück
11786259 Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung Konus 1 Stück
10086614 Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung Konus 1 Stück
11796289 E-Pure Ultrapure Wasseraufreinigungssystem, Reinigungskartusche Nicht zutreffend 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11476348 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. D50227
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersetzen Sie abgenutzte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kassetten durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kassettenkits.
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Diese Kartuschenkits werden entsprechend der Zusammensetzung des verwendeten Speisewassers zusammengestellt. Wählen Sie das Kit, das am besten zu dem von Ihnen verwendeten Speisewasser und Ihren Ansprüchen an organikfreiem Wasser passt.
Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem Bedarf an Wasser frei von organischen Stoffen aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser
Speisewasserquelle Vorbehandelt
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser
Typ Kartuschenkit