Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
E-Pure Ultrapure Wasseraufreinigungssystem, Reinigungskartusche
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser, organikfrei
Speisewasserquelle:
Konus
Nicht zutreffend
Vorbehandelt
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Beschreibung
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Diese Kartuschenkits werden entsprechend der Zusammensetzung des verwendeten Speisewassers zusammengestellt. Wählen Sie das Kit, das am besten zu dem von Ihnen verwendeten Speisewasser und Ihren Ansprüchen an organikfreiem Wasser passt.
Für die Nanopure, E-pure Wassersysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Speisewasserquelle | Nicht zutreffend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | E-Pure Ultrapure Wasseraufreinigungssystem, Reinigungskartusche |
| Typ | Reinigungskartusche |