Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem UV mit Installation
Artikelnummer. p-7114247 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
GenPure Pro UV/UF TOC
Thermo Scientific GenPure Pro UV
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
16420841 Thermo Scientific GenPure Pro UV 1 Stück
16410841 Thermo Scientific GenPure Pro UV 1 Stück
16490831 GenPure Pro UV/UF TOC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16420841 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50131952INS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem ist für die anspruchsvollsten Laboranwendungen geeignet und liefert hochreines 18,2 Megaohm-cm-Wasser in gleichbleibender Qualität.
Wasserabgabe für verschiedene Anforderungen:
  • Der neue flexible Dispenser erlaubt die Abgabe in einem Radius von 24 ″ (60 cm) um das System herum und ermöglicht so das Befüllen von größeren Gefäßen und das Waschen von Glaswaren.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
  • Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Jegliches Überschreiten eines Grenzwerts wird sofort angezeigt, um die Lebensdauer der Kartusche zu maximieren.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
  • Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
  • UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Sofort einsetzbar:
  • Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche und steriler Filter sind alle unter einer Bestellnummer erhältlich.
  • Die standardmäßig verfügbare Leckagedetektion warnt Anwender vor auftretenden Undichtigkeiten.
Messung von Leitfähigkeit und Resistivität:
  • Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
  • Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C durchgeführt.
Genaue Dosierung:
  • Ein Hochpräzisions-POM-Ablassventil ermöglicht die Abgabe mit Sterilfilter.
  • Das System bietet eine elektronische Dosierung zur vollautomatischen Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit einer Genauigkeit von < 2 %.
GLP-konforme Dokumentation
  • Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
  • Das System bietet eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
  • Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
  • Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Neigbare Bedienfelder für optimale Sichtbarkeit:
  • Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich für eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit neigen.
  • Das Bedienfeld besteht einer beleuchteten, vierzeiligen alphanumerischen Anzeige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Leitfähigkeit 0,055 µS/cm
Beschreibung GenPure Pro Reinstwassersystem mit UV-Photooxidation
Bakterieller Gehalt <0,01 KBE/ml
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Flussrate Bis zu 2 l/min
Elektrischer Widerstand 18.2 MOhm cm
TOC (Total Organic Carbon) 1 bis 5 ppb
Modell Thermo Scientific GenPure Pro UV
Betriebsdruck 2 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml lt;1
Leistungsaufnahme 0,1 kW
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C° bis 35 °C°
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (metrisch) 330 mm
Höhe (angloamerikanisch) 24,2 in.
Höhe (metrisch) 615 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,6 in.
Tiefe (metrisch) 472 mm
Elektrische Anforderungen 90/240 V 50/60 Hz
Spannung 90/240 V
Frequenz 50/60 Hz