Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus UltraPure Reinstwasseraufbereitungssystem, mit Installation
Artikelnummer. 16450841 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Wandversion)
GenPure xCAD Plus UV/UF (Tischversion)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
16450841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion) 1 Stück
16440841 GenPure xCAD Plus UV/UF (Tischversion) 1 Stück
16460841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Tischversion) 1 Stück
16430841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion) 1 Stück
16470841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion) 1 Stück
16400851 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Wandversion) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16450841 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50136152INS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11885.00 €
    11400.00 € / 1 Stück
    Sparen 485.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisher Scientific - Gleichzeitiges Dispensieren von Reinstwasser vom Typ 1 mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System von bis zu drei Dispensern.
Fisher Scientific – Gleichzeitiges Dispensieren aus bis zu drei Dispensern von Reinstwasser vom Typ 1 mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System.
Alle GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Gütegrad 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.
xCAD (Extended Control and Dispenser, erweiterte Steuerung und Dispenser):
  • Das System erlaubt mehr Flexibilität bei der Abgabe von Reinstwasser mit einem Aktionsradius von 32″ (80 cm).
  • Der ergonomische Dispenser-Arm sorgt für genaue Volumendosierung auf Knopfdruck.
  • Der flexible Dispenser bietet mehrere Positionen und kann gedreht, höhenverstellt und zu Ihrem Gefäß hin ausgezogen werden.
  • Das einzigartige Design erlaubt den mühelosen Zugriff auf alle Elemente der Systemsteuerung.
Gleichzeitige Abgabe aus bis zu drei Dispensern:
  • Jedes System wird mit einem einzelnen xCAD Plus Fern-Dispenser geliefert.
  • Für mehr Flexibilität können ein oder zwei weitere xCAD Plus Dispenser hinzugefügt werden.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
  • Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers.
  • Sollte die Qualität des Speisewassers unter den eingestellten Wert fallen, wird ohne Verzögerung eine Fehlermeldung angezeigt.
Online-TOC-Messungen mit Überwachung der UV-Intensität (nur bei Systemen mit optionaler TOC-Überwachung verfügbar):
  • TOC-Überwachung in Echtzeit ermöglicht die kontinuierliche Messung organischer Substanzen im Wasser.
  • Die fortlaufende Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität.
  • Reicht die Intensität der UV-Lampe zur genauen TOC-Messung nicht mehr aus, warnt eine Fehlermeldung den Anwender.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
  • Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
  • UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Erkennung von Undichtigkeiten:
  • Wenn interne Undichtigkeiten erkannt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Sofort einsatzbereit:
  • Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter – alle Komponenten unter einer Bestellnummer.
Messung von Leitfähigkeit/spezifischem Widerstand:
  • Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
  • Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C durchgeführt.
Schneller Kartuschenwechsel:
  • Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel.
Exakte Dosierung:
  • Elektronische Dosierung für vollautomatische Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit < 2 % Genauigkeit.
GLP-konforme Dokumentation:
  • Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
  • Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall ermöglicht eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen sowie Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder einen Protokolldrucker.
  • Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
  • Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Garantie: 1 Jahr auf alle Ersatzteile und Arbeitszeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Leitfähigkeit 0,055 µS/cm
Beschreibung Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion)
Bakterieller Gehalt lt;0,1 CFU/ml
Feedwater Connector 3/4 in.
Speisewasserüberwachung Integriert
Flussrate Bis zu 2 l/min
Elektrischer Widerstand 18,2 Mohm.cm bei 25 °C
TOC (Total Organic Carbon) 1 bis 5 ppb
Modell Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion)
Betriebsdruck 0,1 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml lt;1
Leistungsaufnahme 0,1 kW
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C° bis 35 °C°
Breite (angloamerikanisch) 14,6 in.
Breite (metrisch) 372 mm
Höhe (angloamerikanisch) 24 in.
Höhe (metrisch) 615 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 13 in.
Tiefe (metrisch) 330 mm
Elektrische Anforderungen 90/240 V 50/60 Hz
Spannung 90/240 V
Frequenz 50/60 Hz