Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO
Artikelnummer. 11386991 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
LabTower RO 20 l/h
LabTower RO 40 l/h
LabTower RO 60 l/h
Permeatleistung:
20 l/h bei 10 °C
40 l/h bei 10 °C
60 l/h bei 10 °C
Elektrische Anforderungen:
100/240 V 50/60 Hz
90/240 V 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11386991
Marke: Thermo Scientific™ 50132390
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO-System mit integriertem 100 l-Speichertank wandeln Sie Leitungswasser in Umkehrosmose (RO)-Wasser um.
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO-System mit integriertem 100 l-Vorratstank, einfach ablesbaren Parametern und hochmoderner Steuerung wandeln Sie Leitungswasser in Umkehrosmose (RO)-Wasser um. Das Kompaktsystem verfügt über Laufrollen und eignet sich hervorragend für die Reinwasserversorgung in jedem Labor. Das System ist ebenso ideal als Speisewasserquelle für Geschirrspüler, Autoklaven und sonstige, allgemeine Laboranwendungen. Zur Auswahl stehen drei Systemoptionen mit einem Permeatfluss von 20, 40 oder 60 l/h. Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das zur besseren Ablesbarkeit geneigt werden kann.
Fortschrittliche Technologie in einer mobilen Konstruktion
  • Eine sehr moderne Mikroprozessorsteuerung biete leicht lesbare Systemparameter Vollständig entleerbarer, integrierter 100 l-Reinstwassertank verfügt standardmäßig über eine geräuscharme Druckerhöhungspumpe Das kompakte LabTower RO-System verfügt über Rollen und bietet eine ideale Reinwasserversorgung für Labors aller Art Ideal als Speisewasserquelle für Spülmaschinen, Autoklaven und allgemeine Laboranwendungen Eine integrierte Vorbehandlungseinheit besteht aus einem Härtestabilisator zum Schutz des Umkehrosmosemoduls vor Härtebildnern und eine Aktivkohle/5μµm-Kombi-Kartusche schützt das System vor freiem Chlor und Partikeln und gewährleistet die Langlebigkeit der nachgelagerten Aufbereitungsstufen
Kompaktes und mobiles Design
  • Zwei Systemoptionen mit Permeatfluss von 20 oder 40 l/h Standalone-System mit integriertem 100 l-Tank nimmt KEINE Arbeitsfläche ein—Rollen ermöglichen einfachen Standortwechsel Systeme können zur Erfüllung von steigenden Wasserkapazitätsanforderungen zu einem späteren Zeitpunkt aufgerüstet werden
Integrierter 100 l-Tank
  • 100 l-RO-Wasserspeicher in einem lichtundurchlässigen Reinstwassertank aus Polyethylen Anpassbares Tankvolumen kann für Zeiten mit geringem Bedarf programmiert werden—Abgabe aus dem Tank zur Versorgung von Autoklaven, Spülmaschinen, Reinstwassersystemen usw.
Einfach zu bedienendes, klares Display
  • Widerstand/Leitfähigkeit wird auf einem großen beleuchteten Bedienfeld klar angezeigt, das für optimale Sicht geneigt werden kann Status des derzeitigen Betriebsmodus zeigt deutlich die Modi “Produktion”, “Standby”, “Reinigung” oder “Desinfektion” die Anzeige des Tankbefüllungspegels in % Systemparameter ist zur Verhinderung versehentlicher Änderungen der Sollwerte codegeschützt
GLP-konforme Dokumentation
  • LabTower RO wurde zur Erfüllung der GLP-Anforderungen entwickelt Erhalt aufgezeichneter und rückverfolgbarer Daten durch Drucken über die RS-232-Schnittstelle und den Drucker Sicherstellung hochqualifizierter und präziser Messungen der Leitfähigkeit durch eine Zellkonstante von 0,16 cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterieller Gehalt 99%
Beschreibung LabTower RO 20 l/h
Speisewasserüberwachung Yes
Speisewasserquelle Tap
Flussrate 20 L/hr. at 10°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Typ Umkehrosmose-Reinwassersystem
Speisewasseranschluss 3/4 in. NPT
Speisewasserdruck 1 bis 6 bar
Betriebsdruck 2 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml < 1μM/mL
Permeatleistung 20 l/h bei 10 °C
Leistungsaufnahme 0.25 kW
Silikaentfernung 98%
Temperaturbereich (metrisch) 2°C to 35°C
Breite (metrisch) 450 mm
Höhe (metrisch) 1500 mm
Tiefe (metrisch) 580 mm
Nettogewicht (metrisch) 50 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz