Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS Automatisches Sammelsystem
Artikelnummer. p-4531485 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Automatisches Sammelsystem
Wandhalterung
Zur Verwendung mit (Geräte):
Automatisches Sammelsystem
Mega-Pure Glasdestillationsgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12743848
Marke: Thermo Scientific™ 400634
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Mega-Pure automatisches Sammelsystem nimmt bis zu 45 l Wasser auf und steuert das Destillationsgerät.
Thermo Scientific™ Mega-Pure automatisches Sammelsystem nimmt bis zu 45 l Wasser auf und steuert das Destillationsgerät.
Das Mega-Pure automatische Sammelsystem ist zur Verwendung mit Destillationsgeräten aus Glas vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisches Sammelsystem
Typ Wandhalterung
Menge Each