Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™
Artikelnummer. 11397011 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
11397011 MicroPure UV-ST 1 Stück
11327011 MicroPure 1 Stück
11347011 MicroPure-ST 1 Stück
11337011 MicroPure UF 1 Stück
11357011 MicroPure UF-ST 1 Stück
11367011 MicroPure UV/UF 1 Stück
11377011 MicroPure UV/UF-ST 1 Stück
10169639 MicroPure UV 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11397011 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50132374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7440.00 €
    7134.00 € / 1 Stück
    Sparen 306.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ MicroPure, das sehr kleine Reinstwassersystem, ist kompakt und zuverlässig.
Mit dem kompakten und zuverlässigen Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ System produzieren Sie bis zu 15 l Reinstwasser pro Tag. Dieses System ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen wie HPLC oder andere instrumentelle Analysentechniken, Probenvorbereitung, Abspülen von Glaswaren oder molekularbiologische Aufgaben, bei denen Endotoxine und/oder Nukleasen störend wirken. Der optionale integrierte 6 l-Speisewassertank ermöglicht ein Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung und das schwenkbare Display mit Hintergrundbeleuchtung ist besonders leicht ablesbar. Überwachen Sie die Speisewasserqualität für eine längere Lebensdauer der Kartusche.
Intelligente Funktionen:
  • Neigbares, hintergrundbeleuchtetes Display für gute Sichtbarkeit
  • Variable Abgabegeschwindigkeit
  • Ein optionaler integrierter 6 l-Speisewassertank ermöglicht das Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung
Überwachen der Speisewasserqualität:
  • Eine gute Speisewasserqualität führt zu gleich bleibend guter Reinstwasserqualität und einer längeren Lebensdauer der Kartusche.
Intelligentes Bauweise:
  • Die Umwälzpumpe verhindert Bakterienwachstum bei Stillstand und ermöglicht eine durchgehende Überwachung aller Systemfunktionen mit sofortiger Anzeige von Fehlermeldungen, wenn ein Problem erkannt wird.
  • Das System wird voll ausgestattet mit Druckminderer, Reinstwasser-Kartusche und 0,2 μm-Sterilfilter geliefert.
Hochwertige Filter:
  • Der Ultrafilter wird automatisch gespült, um eine maximale Retention von Endotoxinen und Nukleasen zu bieten. Dadurch erreicht er eine Lebensdauer von zwei Jahren.
  • Der validierte 0,2 μm-Endfilter mit gefalteter Membran kann bis zu fünfmal sterilisiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Leitfähigkeit 0,055 μS/cm
Bakterieller Gehalt <0,01 KBE/ml
Feedwater Connector R 3/4 in.
Speisewasserüberwachung Ja
Speisewasserquelle Vorbehandelt
Flussrate 1 l/min
Art des Produktwassers Typ 1
Elektrischer Widerstand 18.2 MOhm cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Nein
TOC (Total Organic Carbon) 1 bis 5 ppb
Speisewasserdruck 1 bis 6 bar
Enthält UV-photo-oxidation, 6 L Feed Water Tank
Modell MicroPure UV-ST
Betriebsdruck 0,1 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml < 1μM/mL
Leistungsaufnahme 0,06 kW
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C° bis 35 °C°
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 545 mm
Tiefe (metrisch) 390 mm
Nettogewicht (metrisch) 19 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Endotoxin-Konzentration 0,001 EU/ml
Produkttyp Wasseraufbereitungssystem