Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ – Zubehör und Verbrauchsmaterial
Artikelnummer. p-4531503 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Kalibriermodul
Pumpenschutz bei niedrigem Wasserpegel
R/O und destillierte Speisung
Speisung mit deionisiertem Wasser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10034781 R/O und destillierte Speisung 1 Stück
10024771 Speisung mit deionisiertem Wasser 1 Stück
10186251 R/O und destillierte Speisung 1 Stück
10739692 Speisung mit deionisiertem Wasser 1 Stück
12740896 Pumpenschutz bei niedrigem Wasserpegel 1 Stück
10688333 Kalibriermodul 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10034781
Marke: Thermo Scientific™ D50280
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Zubehör und Verbrauchsmaterial.
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Zubehör und Verbrauchsmaterial. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus. Im Lieferumfang der Kartuschen ist ein 0,2 μm-Endfilter enthalten. Bei anderen Produkten sind eine UV-Lampe und ein Pumpenschutz bei zu niedrigem Wasserstand enthalten.
  • Einfache Installation und Entfernung mit einem Anschluss
Im Lieferumfang enthalten: Ein absoluter 0,2 μm-Endfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Nanopure Wasseraufbereitungssysteme
Typ R/O und destillierte Speisung