Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Verbindungsklemmen, 0,75 Zoll
Artikelnummer. 10451103
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch) Griff:
0,75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Griff Packungsgröße
10451103 0,75 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10451103 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26700075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.80 €
    66.30 € / 1 Stück
    Sparen 5.50 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF-Verbindungsklemmen zusammen mit Silikondichtungen und Endkappen zum wiederholten und zuverlässigen Abdichten.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF-Verbindungsklemmen zusammen mit Silikondichtungen und Endkappen zum wiederholten und zuverlässigen Abdichten. Diese aus PVDF gefertigten Gewindeklemmen bilden ein vollständig autoklavierbares Klemmensystem.
  • Die 0,75 Zoll-Miniklemme verfügt über ein Gewinde und ist autoklavierbar
  • Empfohlen für die Verwendung mit Nalgene™ Ballonflaschen mit Sanitärflansch (Kat.-Nr. 2261, 2630 und 2640) und Nalgene™ Endkappen (Kat.-Nr. Nr. 2688 und 2689)
  • Empfohlen für die Verwendung mit Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen mit Hahn (Kat.-Nr. 2319)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1/Packung, 1/Karton
Material PVDF
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene™ Sanitär-Ballonflaschen, Nalgene™ autoklavierbare Ballonflaschen mit Hahn
Größe Mini
Größe (angloamerikanisch) Griff 0,75 Zoll