Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Wasseraufbereitungssystem
Artikelnummer. 16440651 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
30 L- oder 60 L-Behälter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16440651 30 L- oder 60 L-Behälter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16440651 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50157872INS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alles in einem! Das Smart2Pure™ Pro System ist ein kompaktes System, das Leitungswasser in ASTM Typ 1-Wasser umwandelt. Durch die Wahl zwischen einem 30 l- oder 60 l-Reservoir bietet das Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH eine anpassbare Speicherkapazität. Zudem kann es sowohl ASTM Typ 1- als auch Typ II-Wasser aufbereiten.
Auf Dauer wirtschaftlich:
  • Die Wasseraufbereitung erfolgt durch austauschbare Kartuschen mit Aquastop Schnellkupplung für einen schnellen Wechsel.
  • Modul 1 Umkehrosmose-Kartusche zur Entfernung von bis zu 99 % der Verunreinigungen im Leitungswasser
  • Modul 2 umfasst eine Reinstwasserkartusche mit einem hochwertigen, ultrareinen Harz für eine konsistente Reinheit und eine lange Lebensdauer der Kartusche.
Anwenderfreundlich:
  • Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit gewährleistet einen kontrollierten Fluss.
  • Neigbares Display für optimale Ablesbarkeit.
  • Vereinfachte Benutzeroberfläche
Aufstelloptionen:
  • Auf dem Labortisch
  • An der Wand befestigt
Neue Merkmale:
  • Der automatische Standby-Modus führt zur Erhaltung der Reinheit das Wasser durch das System zurück, wenn das System nicht verwendet wird
  • Der Leckdetektor schaltet die Wasserversorgung und das System ab, wenn ein Leck festgestellt wird
  • Warnmeldungen auf dem Display zeigen an, wann Verbrauchsmaterialien auszutauschen sind
  • Qualitätskontrolle des Umkehrosmosewassers
  • Inline-Ultrafilter mit großer Oberfläche zum Entfernen von Endotoxinen und Nukleasen.
  • Die Systemparameter sind per Code geschützt, um versehentliche Änderungen von Sollwerten zu verhindern
Smart2Pure Pro verfügt über Reservoir-Optionen von 30 oder 60 l:
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung per Hand.
  • Ein steriler Belüftungsfilter/Tanküberlaufauslass schützt vor Kontamination durch Mikroorganismen.
  • Ein optionaler CO2 -Absorber verhindert zu hohe TOC-Werte durch den Einzug von CO2.
  • Der Polyethylen-Tank ist lichtundurchlässig.
  • Die Umwälzpumpe schützt bei Stillstand das Reinwasser vor Bakterienbefall und sorgt für niedrige Leitfähigkeitswerte.
  • Optionale platzsparende Wandmontage
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung sowie eine effiziente Reinigung und Desinfektion. 
Optionaler Hand-Dispenser:
  • Höhere Flexibilität durch einen zusätzlichen Hand-Dispenser mit 3 m-Zuleitung (Artikelnr. 50138221)
Garantie: 1 Jahr auf alle Ersatzteile und Arbeitszeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterienretention 0,99
Leitfähigkeit Typ 1: 0.055 μS/cm und Typ II: 0.067 bis 0.1 μS/cm
Bakterieller Gehalt <0,01 KBE/ml
Feedwater Connector 3/4 in. NPT und 1/2 in. NPT
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Konus
Flussrate Bis zu 1 l/min
Art des Produktwassers Typ 1 und 2
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Nein
TOC (Total Organic Carbon) 1 bis 5 ppb
Speisewasserdruck 1 bis 6 bar
Enthält Das Komplettsystem umfasst das Barnstead Vorbehandlungssystem mit Kassetten, eine RO/Vorbehandlungskassette, eine ultrareine Polierkassette, einen sterilen 0,1 μm-Filter, eine UV-Lampe, einen UF-Filter, einen 60 l-Behälter, einen CO-Belüftungsfilter, einen sterilen Überlauf und eine Wandhalterung für das System
Modell Smart2Pure Pro 16 UV/UF mit 60 L-Tank - Komplettsystem
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml < 1
Permeatleistung 16 l/h bei 10 °C
Leistungsaufnahme 0,12 kW
RO-Flussrate 12 l/h
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 545 mm
Tiefe (metrisch) 300 mm
Gewicht (metrisch) 22 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz