Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen
Artikelnummer. 10313382 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
10313382 80 cm 1 Stück
10078631 50 cm 1 Stück
10333332 65 cm 1 Stück
10201832 100 cm 1 Stück
10476612 125 cm 1 Stück
10486612 150 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10313382 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 56000801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasspumpen aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
  • Dichtungen aus PTFE
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Förderleistung bis ca. 12 l/min
  • Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Flussrate 260 mL/Hub
Enthält Auslaufbogen
Öffnungsgröße (metrisch) 32 mm
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Gesamtlänge (metrisch) 90 cm
Zur Verwendung mit Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel
Tiefe (metrisch) 80 cm
Pumpenrohrlänge 80 cm
Resistenzeigenschaften Chemisch beständig
Typ Zylinderpumpe
Material Polypropylen, PTFE