Learn More
Ansell 93-850 Ultimate Barrier Nitril-Einweghandschuhe
Beschreibung
Nitril-Einweghandschuhe mit TNT™-Technologie für chemische Spritzschutz bieten einen hohen Schutz vor schädlichen Expositionen.
- 2x mehr Chemikalienschutz als führende Nitrilmarken
- Hoher Standard für Barrierequalität und -konsistenz (Low 0,40 AQL)
- Die robuste Konstruktion verhindert Risse und Brüche
- Hergestellt mit geschützter TNT™-Technologie für sanften, dauerhaften Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien
- Silikonfreie Formulierung für verbesserten Produktschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 |
| Chlorinated | Nein |
| AQL | 0,4 |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Finger Thickness (English) | 7,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |