Learn More
Hach™ BART-Test für fluoreszierende Pseudomonas
Artikelnummer. 10613575
Click to view available options
Anzahl Tests:
9/Packung
Packungsgröße:
9 Stück
Artikelnummer. 10613575
Marke: Hach™ 2432609
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Einfache und dennoch effektive Methode zur Überwachung der Populationsgröße und -aktivität von Bakterien. Der Hach™ BART-Test für Fluorescing Pseudomonas ist einfach zu bedienen und zu interpretieren, erfordert keine kostenintensive Ausrüstung oder spezielle Schulung und kann bei Raumtemperatur in praktisch jeder Umgebung durchgeführt werden.
BART Biodetektoren sind hervorragende diagnostische Hilfsmittel zum Identifizieren des Vorhandenseins und der Aggressivität verschiedener Bakterien. Pseudomonad-Bakterien sind häufig in Gewässern vorhanden, die Sauerstoff enthalten und reich an organischen Schadstoffen sind. Das Vorhandensein von Pseudomonad-Bakterien kann darauf hindeuten, dass aerober biologischer Abbau auftritt und Biofouling auch innerhalb des getesteten Systems stattfindet. Einige fluoreszierenden Pigmente produzierende Pseudomonad-Bakterien können ein Hygienerisiko darstellen. Je schneller Trübungen und Fluoreszenz auftreten, desto aggressiver sind die Pseudomonad-Bakterien.
  • Einfaches und dennoch effektives Verfahren zur Überwachung der Populationsgröße und/oder -aktivität bestimmter Bakteriengruppen
  • Anwenderfreundlich, erfordert keine aufwändige oder teure Ausrüstung und keine spezielle Schulung
  • Effektive und aufstellbare Tests sind einfach interpretierbar und lassen sich bei Raumtemperatur in praktisch jeder Umgebung durchführen.
Spezifikation
Analyten Pseudomonad-Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizieren Sie das Vorhandensein und die Aggressivität von Pseudomonad-Bakterien
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasserproben
Anzahl Tests 9/Packung
Typ Biodetektor