Learn More
Barucainid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barucainide |
| CAS | 79784-22-8 |
| Summenformel | C22 H30 N2 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-[[1,3-Dihydro-6-methyl-4-(phenylmethyl)furo[3,4-c]pyridin-7-yl]oxy]-N-(1-methylethyl)-1-butanamine, Furo[3,4-c]pyridine 1-Butanamine derivative |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H30N2O2/c1-16(2)23-11-7-8-12-26-22-17(3)24-21(19-14-25-15-20(19)22)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-6,9-10,16,23H,7-8,11-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCCCCOc1c(C)nc(Cc2ccccc2)c3COCc13 |
| IUPAC-Name | 4-[(4-Benzyl-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-yl)oxy]-N-propan-2-ylbutan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 354.49 |
| Formelmasse | 354.2307 |