Learn More
asecos™ Sockelblende
Artikelnummer. 15317433 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Außenbreite (metrisch):
486 mm
786 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außenbreite (metrisch) unitSize
15317433 786 mm 1 Stück
15337433 486 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15317433
Marke: asecos™ 31010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
asecos Sockelblende mit Justiervorrichtung (Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet)
  • Sockelblende
  • Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016
  • für Modell(e): Q30
  • für Hochschränke Korpusbreite 900 cm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 786 x 536 x 88
  • mit Justiervorrichtung
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 536 mm
Abmessungen (T x B x H) 536 x 786 x 88 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Hochschrank mit einer Breite von 900 mm, für Modell(e):Q30
Außenhöhe (metrisch) 88mm
Oberflächenbeschichtung Melaminharz, laminiert
Gewicht (metrisch) 1,8 kg
Außenbreite (metrisch) 786 mm
Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016)
Material FP-Platte
Produkttyp Fußverkleidung