Learn More
asecos™ Bodenabdeckung mit Einstellhilfen
Artikelnummer. 15337433 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außenbreite (metrisch):
486 mm
786 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außenbreite (metrisch) Packungsgröße
15337433 486 mm 1 Stück
15317433 786 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15337433 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 31004
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
asecos Sockelblende mit Justiervorrichtung (Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet)
  • Bodenabdeckung
  • Paneele, melaminharzbeschichtet, RAL 7016
  • mit Einstellhilfen
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 536 mm
Abmessungen (T x B x H) 536 x 486 x 88 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Hochschränke mit einer Breite von 600 mm, für Modell(e): Q30
Außenhöhe (metrisch) 88mm
Oberflächenbeschichtung Melaminharz, laminiert
Gewicht (metrisch) 1,5 kg
Außenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Grau
Material Spanholz
Produkttyp Fußverkleidung