Learn More
Corning™ Basis-Muffenklemme
Kann verwendet werden mit: Haltestange
Marke: Corning™ 440140
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08618kg
Beschreibung
Corning bietet eine Haltestange mit 2 Durchmessern.Sie ist für die Verwendung mit der Corning Temperaturfühler-Stützklemme geeignet (Kat.-Nr. 440141).
Hinweis:Klemmen für Stativmuffen zur Haltestange; die Haltestange wird mit der Stativmuffe verbunden.Der Temperaturregler gleitet in die Haltestange.
Spezifikation
Haltestange | |
Zubehör, Klemme |