Learn More
Base Oil 75, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15668235 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 gal.
Packungsgröße:
3.80 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15668235
Marke: SPEX Certiprep BASE75
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Grundöl 75 Blank
  • 500 ml Volumen
  • Zertifiziertes Grundöl
  • Organometallischer Ölstandard
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Grundöl 75 Blank
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 500 ml
Produkt nur für den Laborgebrauch