Learn More
BRAND™ Basis für Kunststoffflaschen
Artikelnummer. 10573841 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
:
Außendurchmesser (metrisch) 94 bis 96 mm
Artikelnummer.
10573841 Außendurchmesser (metrisch) 94 bis 96 mm
1 options
Artikelnummer. 10573841
Marke: BRAND™ 23728
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sockel für automatisches Schilling-Büretten für 1000 ml-Kunststoffflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 94 bis 96 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) 1000 ml Kunststoffflasche
Typ Base