Learn More
SCAT Basis für platzsparenden Kanister
Artikelnummer. 15748252 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
:
Material:Edelstahl, Typ Kanisterhalter
Artikelnummer.
15748252 Material:Edelstahl, Typ Kanisterhalter
1 options
Artikelnummer. 15748252
Marke: SCAT 199050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SCAT-Basis für platzsparende Kanister zur Verwendung in Bereichen mit wenig Platz im Labor und neben dem HPLC-System in engen Räumen oder Sicherheitsschränken.
  • Aus Edelstahl
  • Basis für 2 platzsparende Kanister
Die platzsparenden SCAT Kanister bieten eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen SCAT Kanistern, da sie nur einen Bruchteil der Stellfläche für die Lagerung benötigen, was nicht zu Lasten des Fassungsvermögens geht
Spezifikation
Autoklavierbar Ej autoklaverbar
Farbe Vit (genomskinlig)
Beschreibung Basis für 2 platzsparende Behälter
Abmessungen (L x B x H) 200 x 141 x 130 mm
Material Edelstahl
Produkttyp Stödstativ för jerrykan
Sterilität Icke-steril