Description
Requires
Ferngesteuertes Gebläse (einige Modelle), Kanäle, Basisschränke, höhenverstellbare Bodenstative, Arbeitsflächen aus solidem Epoxidharz.
For areas with low ceilings or narrow aisles, choose the Basic™ Laboratory Hood when outfitting your lab.
- Bypass-Luftstromdesign
- Das haltbare Außengehäuse und der Innenraum aus Epoxidharz-beschichtetem 16-Gauge-Stahl sind widerstandsfähig gegen chemische Einwirkung
- LED-Beleuchtung
- Vertikal aufsteigende Sicherheitsglasscheibe aus gehärtetem Glas
- Einstellbares zweiteiliges Leitblech
- Gebogene Luftfolie
- Die rechte Montageplatte ist werkseitig für bis zu drei Wartungsvorrichtungen, einen elektrischen Duplex- und einen Luftstrommonitor (Kits separat erhältlich) vorbereitet.
- Rechte Innenwand, werkseitig vorbereitet für einen Tassenspüler und Wechsler (Tassenspüler und Wechsler separat erhältlich)
- Auslassanschluss mit 10,31 in. Außendurchmesser aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl
Order Info
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Tisch-Abzugshaube |
| Beschichtung | Powder |
| Beleuchtungsart | Dampfgeschützte LED |
| Material | Epoxy-coated Steel |
| Produktlinie | Labconco Basic |
| Stromstärke | 7 A |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL |
| Farbe | Gletscherweiß |
| Konfigurationsoptionen | komplett montiert |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 25 in. |
| Show More |