Learn More
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood
Artikelnummer. p-200109743 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Enthält:
Integriertes Gebläse
Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse
Spannung:
220 V
230 V
Konfigurationsoptionen:
komplett montiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15860378
Marke: Labconco™ 2246301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Ferngesteuertes Gebläse (einige Modelle), Kanäle, Basisschränke, höhenverstellbare Bodenstative, Arbeitsflächen aus solidem Epoxidharz.
Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.
For areas with low ceilings or narrow aisles, choose the Basic™ Laboratory Hood when outfitting your lab.
  • Bypass-Luftstromdesign
  • Das haltbare Außengehäuse und der Innenraum aus Epoxidharz-beschichtetem 16-Gauge-Stahl sind widerstandsfähig gegen chemische Einwirkung
  • LED-Beleuchtung
  • Vertikal aufsteigende Sicherheitsglasscheibe aus gehärtetem Glas
  • Einstellbares zweiteiliges Leitblech
  • Gebogene Luftfolie
  • Die rechte Montageplatte ist werkseitig für bis zu drei Wartungsvorrichtungen, einen elektrischen Duplex- und einen Luftstrommonitor (Kits separat erhältlich) vorbereitet.
  • Rechte Innenwand, werkseitig vorbereitet für einen Tassenspüler und Wechsler (Tassenspüler und Wechsler separat erhältlich)
  • Auslassanschluss mit 10,31 in. Außendurchmesser aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl
Bestellinformation
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Spezifikation
Produkttyp Tisch-Abzugshaube
Beschichtung Powder
Beleuchtungsart Dampfgeschützte LED
Material Epoxy-coated Steel
Produktlinie Labconco Basic
Stromstärke 7 A
Zertifizierung/Konformität ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Farbe Gletscherweiß
Konfigurationsoptionen komplett montiert
Tiefe (angloamerikanisch) 25 in.
Tiefe (metrisch) 63,5 cm
Abmessungen (L x B x H) 70 x 25 x 53 in.
Flussrate 1120 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, Klassenräume und Anwendungen für leichte Beanspruchung, bei denen eine sichere Belüftung erforderlich ist.
Höhe (angloamerikanisch) 53 in.
Höhe (metrisch) 134,6 cm
Hertz 50 Hz
Enthält Integriertes Gebläse
Modell Basic 70
Erforderliches Zubehör Ferngesteuertes Gebläse (einige Modelle), Kanäle, Basisschränke, höhenverstellbare Bodenstative, Arbeitsflächen aus solidem Epoxidharz.
Spannung 220 V
Gewicht (angloamerikanisch) 450 lb.
Gewicht (metrisch) 204 kg
Breite (angloamerikanisch) 70 in.
Breite (metrisch) 177,8 cm