Learn More
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Artikelnummer. 15792432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15792432 100 g 100 Gramm
15702442 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792432 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11AGAF0100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Basic Agarose Premier, analytische Qualität
  • Agarose ist ein gereinigtes lineares Galaktan-Hydrokolloid, das aus Agar oder aus Agar enthaltenden Meeresalgen isoliert wird.
  • Basic Agarose Premier ist ideal für die routinemäßige schnelle Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten sowie PCR-Produkten, die Vorbereitung von Plasmiden sowie für Screening-, Klonierungs- und Blotting-Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 9012-36-6
Beschreibung Agarose ist ein gereinigtes lineargalactan Hydrokolloid, das aus Agar oder agar-enthaltenden Meeresalgen isoliert wird.
Farbe Weiß
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese
Menge 100 g
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C).
Produkttyp Agarose