Learn More
Basic Red 46, Technical Grade, TRC
Artikelnummer. 17984005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984005 25 mg 25 Milligramm
17941325 50 mg 50 Milligramm
17912195 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17984005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11873325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12221-69-1
Summenformel C18 H21 N6 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 401.3
Synonym 1,4-Dimethyl-5-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium Bromide, Anilan Red GRL, Astrazon Red FBL, Astrazon Red FBLN, Asucryl Red GRL, Basic Red 113, Basic Red 46, C.I. 110825, C.I. Basic Red 113, C.I. Basic Red 46, Cationic Red GRL, Cationic Red SD-GRL, Cationic Red X-GRL, Diacryl Red RL-N, Disperse Cationic Red SD-GRL, Dystar Red FBL, Estrol Red N-GSL, Kayacryl Red GRL, Kayacryl Red GRL-ED, Kayacryl Red GRL-N, Maxilon Red GRL, Maxilon Red GRL Pearls, R X-GRL, Red X-GRL, Sandocryl Red B-RLE, Sevron Fast Red GRL 200%, Synacril Red G
IUPAC-Name N-Benzyl-4-[(E)-(2,4-Dimethyl-1,2,4-Triazol-4-ium-3-yl)azo]-N-methyl-anilin; Bromid
SMILES [Br-].CN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)N=Nc3[n+](C)cnn3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Basic Red 46
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Basic Red 46
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N6.BrH/c1-22(13-15-7-5-4-6-8-15)17-11-9-16(10-12-17)20-21-18-23(2)14-19-24(18)3;/h4-12,14H,13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 25 mg
Formelmasse 400.1011