Learn More
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung
Artikelnummer. 10738303 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10738303 7 l 1 Stück
10003832 45 l 1 Stück
10185702 22 l 1 Stück
10573693 14 l -
10329342 10 l 1 Stück
10433302 29 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10738303 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. WNB7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wasserbad aus korrosionsbeständigem Edelstahl Memmert™ Basic Serie Wasserbäder verfügen über eine präzise Elektronik und einen Mehrfachtemperaturschutz, um ein Höchstmaß an Sicherheit im Labor zu gewährleisten.
  • Mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Digital-Display
  • Übertemperaturschutz
  • Integrierte digitale Zeitschaltuhr
Spezifikation
Reglertyp Mikroprozessor PID
Kapazität (metrisch) 7 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Forschungslabore, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Temperaturregelung
Material Rostfreier Stahl
Modell WNB 7
Maximale Temperatur (metrisch) 95 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 468 mm
Innenlänge (metrisch) 240 mm
Breite (metrisch) 356 mm
Innenbreite (metrisch) 210 mm
Höhe (metrisch) 238 mm
Innenhöhe (metrisch) 140 mm
Innentiefe (metrisch) 240 mm
Versandgewicht (metrisch) 14 kg
Gewicht (metrisch) 11 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,2 kW
Frequenz 50/60 Hz